Learn More
OHAUS™ Elektronische Waage – Serie NVT
Tragbare Mehrzweckwaagen für das tägliche Wiegen
Marke: OHAUS™ 30456387
174.66 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Descripción
- Navigator bietet wichtige Wägeanwendungen zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
- Die fortschrittliche Wägetechnologie bietet eine Stabilisierung von einer Sekunde für schnelle und genaue Wägeergebnisse und verbessert so die Bedienereffizienz, Produktivität und den Durchsatz.
- Ein Überladungsschutzsystem, das Lasten bis zum Vierfachen der Nenntraglast aushält, schützt die Waage.
Especificaciones
RS232, USB, oder Ethernet (als Zubehör erhältlich) | |
1200,00 g | |
0,1000 g | |
0,2000 g | |
0,1000 g | |
Karat, Grain, Gramm, Kilogramm, Newton, Unze, Feinunze, Pennyweight, Pound, & Pound:Unze | |
9,10 in. | |
8,00 in. | |
204,00 mm | |
2,80 in. | |
9,10 in. | |
230,00 mm | |
2.200 lb. | |
Netzadapter (mitgeliefert) oder 4 C-Batterien (nicht mitgeliefert) |
Menü- und Kalibriersperrschalter, mechanischer und softwaremäßiger Über- und Unterlastschutz, Stabilitätsanzeige, Anzeige für schwache Batterie, automatische Abschaltung, vom Benutzer wählbare Druckoptionen, vom Benutzer wählbare Kommunikationseinstellungen | |
Hintergrundbeleuchtetes LCD | |
Wägen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrollwägen | |
NV1201 | |
1.000 s | |
30,000 x 25,000 x 13,400 cm | |
230,00 mm | |
7,500 in. | |
190,000 mm | |
70,000 mm | |
5,700 in. | |
144,000 mm | |
1.000 kg |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.