Learn More
OHAUS™ Elektronische Waage – Serie NVT
Tragbare Mehrzweckwaagen für das tägliche Wiegen
Marke: OHAUS™ 30456382
225.80 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Navigator bietet wichtige Wägeanwendungen zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
- Die fortschrittliche Wägetechnologie bietet eine Stabilisierung von einer Sekunde für schnelle und genaue Wägeergebnisse und verbessert so die Bedienereffizienz, Produktivität und den Durchsatz.
- Ein Überladungsschutzsystem, das Lasten bis zum Vierfachen der Nenntraglast aushält, schützt die Waage.
Spezifikation
RS232, USB, oder Ethernet (als Zubehör erhältlich) | |
220,00 g | |
0,0100 g | |
0,0200 g | |
0,0100 g | |
Karat, Grain, Gramm, Newton, Unze, Feinunze, & Pennyweight | |
9,10 in. | |
8,00 in. | |
2,80 in. | |
9,10 in. | |
2.200 lb. | |
Netzadapter (mitgeliefert) oder 4 C-Batterien (nicht mitgeliefert) |
Menü- und Kalibriersperrschalter, mechanischer und softwaremäßiger Über- und Unterlastschutz, Stabilitätsanzeige, Anzeige für schwache Batterie, automatische Abschaltung, vom Benutzer wählbare Druckoptionen, vom Benutzer wählbare Kommunikationseinstellungen | |
Hintergrundbeleuchtetes LCD | |
Wägen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrollwägen | |
NV222 | |
1.000 s | |
30,000 x 25,000 x 13,400 cm | |
230,00 mm | |
204,00 mm | |
70,000 mm | |
230,00 mm | |
1.000 kg |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Elektronische Waage – Serie NVT > Modell: NV222
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur