Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Magnetstabentferner
Zum Entnehmen von Rührstäben aus Mischbehältern. Der Rührstabgreifer aus PTFE ist chemisch beständig, inert und auslaufsicher. Mit Alnico V-Magneten im Kern.
Marke: Fisherbrand™ 004.250
Beschreibung
- Inert und auslaufsicher
- Gegossen in reines, FDA-zugelassenes PTFE
- Alnico V-Magnete
- Autoklavierbar
Spezifikation
Weiß | |
Entfernung von Rührstäben aus Gefäßen | |
10 mm | |
250 mm |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
PTFE-Rührstäbe | |
10 mm | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ PTFE-Magnetstabentferner > Abmessungen (Durchm. x L): 10 x 250 mm (Dm. x L)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur