Learn More
Fisherbrand™ Riesenrührstab aus PTFE
Für den Einsatz in großen Behältern und Fläschchen vorgesehen. Diese besonders großen Magnetrührstäbe mit PTFE-Beschichtung sind autoklavierbar.
Marke:  Fisherbrand™ 001.3159
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10074400
  • 38.70 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Konzipiert für die Anwendung in großen Behältern und Vials
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
Behälter & Gefäße, Heizrührer
159 mm
Zylinder, Mittelring
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V; zylindrisch mit Mittelring
24 mm