Learn More
OHAUS™ Elektronische Waage – Serie NVT
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Modell:
NV1201
NV2201
NV221
NV222
NV422
NV621
NV622
NVT12000
NVT2200
NVT2201
NVT4201
NVT6200
NVT6201
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Navigator bietet wichtige Wägeanwendungen zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
- Die fortschrittliche Wägetechnologie bietet eine Stabilisierung von einer Sekunde für schnelle und genaue Wägeergebnisse und verbessert so die Bedienereffizienz, Produktivität und den Durchsatz.
- Ein Überladungsschutzsystem, das Lasten bis zum Vierfachen der Nenntraglast aushält, schützt die Waage.
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstyp | RS232, USB, oder Ethernet (als Zubehör erhältlich) |
| Beschreibung | Menü- und Kalibriersperrschalter, mechanischer und softwaremäßiger Über- und Unterlastschutz, Stabilitätsanzeige, Anzeige für schwache Batterie, automatische Abschaltung, vom Benutzer wählbare Druckoptionen, vom Benutzer wählbare Kommunikationseinstellungen |
| Fassungsvermögen | 2200,00 g |
| Displaytyp | Hintergrundbeleuchtetes LCD |
| Lesbarkeit | 0,1000 g |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wägen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrollwägen |
| Linearität | 0,2000 g |
| Modell | NV2201 |
| Wiederholgenauigkeit | 0,1000 g |
| Stabilisierungszeit | 1.000 s |
| Mehr anzeigen |