Learn More
Gibco™ Pferdeserum, hitzeinaktiviert, Herkunftsland Neuseeland
EIA-getestetes (negativ) im Serum von einer Spenderherde
Marke:  Gibco™ 26050070
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11540636
  • 31.26 € / 100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Gibco Seren liefern ausgezeichneten Wert für Zellkulturen, Spezialforschung und spezifische Assays
  • Dank gleichbleibender Qualität und preisgekrönter Unterstützung genießen sie das Vertrauen der Forscher
  • Sie unterstützen die Erfüllung von Forschungs- und Budgetanforderungen
  • EIA-getestetes (negativ) im Serum von einer Spenderherde
  • Gefroren geliefert, bei <10 °C lagern
  • Serum-Kategorie: Spezial
  • Herkunft: Neuseeland
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Neuseeland
Pferdeserum
hitzeinaktiviert
Gibco™
Pferd/Equine, Pferd
Flüssig
100 ml
Steril
gefroren
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2548364 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number26050070,26050088
Chargennummer2503940 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number26050070,26050088
Chargennummer2554563 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number26050070,26050088
Chargennummer2582406 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number26050070,26050088
Chargennummer2553489 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number26050070,26050088
Name des Produkts
Gibco™ Pferdeserum, hitzeinaktiviert, Herkunftsland Neuseeland > Menge: 100 ml
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.