Learn More
Gibco™ Pferdeserum, Herkunftsland Neuseeland
Ausgezeichneter Wert für Zellkulturen, Spezialforschung und spezifische Assays
Marke: Gibco™ 16050122
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.61000kg
Beschreibung
- Gibco Seren liefern ausgezeichneten Wert für Zellkulturen, Spezialforschung und spezifische Assays
- Dank gleichbleibender Qualität und preisgekrönter Unterstützung genießen sie das Vertrauen der Forscher
- Sie unterstützen die Erfüllung von Forschungs- und Budgetanforderungen
- EIA-getestetes (negativ) im Serum von einer Spenderherde
- Gefroren geliefert, bei <10 °C lagern
- Serum-Kategorie: Spezial
- Herkunft: Neuseeland
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: gefroren |
|
Pferd/Equine, Pferd | |
Flüssig | |
500 ml | |
Steril | |
gefroren |
Erwachs. | |
Neuseeland | |
Pferdeserum | |
Standard (sterilfiltriert) | |
Nachhaltige Verpackung |
Für In-vitro-Diagnostik.