Learn More
Gibco™ Pferdeserum, hitzeinaktiviert, Herkunftsland Neuseeland
EIA-getestetes (negativ) im Serum von einer Spenderherde
Marke: Gibco™ 26050088
125.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gibco Seren liefern ausgezeichneten Wert für Zellkulturen, Spezialforschung und spezifische Assays
- Dank gleichbleibender Qualität und preisgekrönter Unterstützung genießen sie das Vertrauen der Forscher
- Sie unterstützen die Erfüllung von Forschungs- und Budgetanforderungen
- EIA-getestetes (negativ) im Serum von einer Spenderherde
- Gefroren geliefert, bei <10 °C lagern
- Serum-Kategorie: Spezial
- Herkunft: Neuseeland
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
|
Neuseeland | |
Pferdeserum | |
hitzeinaktiviert | |
gefroren |
Pferd/Equine, Pferd | |
Flüssig | |
500 ml | |
Gibco™ |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2548364 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 26050070,26050088 |
2503940 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 26050070,26050088 |
2554563 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 26050070,26050088 |
2582406 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 26050070,26050088 |
2553489 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 26050070,26050088 |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.