Learn More
Gibco™ DPBS, ohne Kalzium, ohne Magnesium
Eine ausgewogene Salzlösung kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
Marke:  Gibco™ 14190359
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11554556
  • 440.00 € / 10 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (DPBS) ist eine ausgewogene Salzlösung, die einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz kommt. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und das Ansetzen von Reagenzien.
  • Präparate mit Calcium und Magnesium werden im Allgemeinen als Transportmedium oder zum Ansetzen von Reagenzien verwendet.
  • Bei 15 – 30 °C lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
  • Mit: Calcium, Magnesium, Glucose, Natriumpyruvat
  • Ohne: Phenolrot
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Natriumpyruvat
Lagerbedingungen: 15 °C bis 30 °C
Versandbedingungen: Raumtemperatur
Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum
1 X
Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (DPBS)
Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco
270 bis 300 mOsm/kg
Kein Phenolrot
Steril gefiltert
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Bag
Gibco™
10 l
Säugetierzellkultur
7,0 bis 7,3
Raumtemperatur
Flüssig
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2717620 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number14190359,14190342,14190144,14190136,14190367
Chargennummer2523535 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number14190359,14190342,14190144,14190136,14190367
Chargennummer2436272 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number14190359,14190342,14190144,14190136,14190367
Chargennummer2495776 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number14190359,14190342,14190144,14190136,14190367
Chargennummer2495774 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number14190359,14190342,14190144,14190136,14190367
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    0
    Stunden
    17
    Minuten
    12
    Sekunden
    45
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ DPBS, ohne Kalzium, ohne Magnesium > 10 l
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.