Learn More
Gibco™ DPBS, ohne Kalzium, ohne Magnesium
GREENER_CHOICE
Eine ausgewogene Salzlösung kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
32.40 € - 814.00 €
Spezifikation
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Produkttyp Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (DPBS)
Lösungstyp Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
Osmolalität 270 bis 300 mOsm/kg
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
15326239
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
14190144
500 mL Bottle
32.40 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12559069
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
14190250
10 x 500 mL Bottle
215.00 €
10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10444402
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
14190136
1.000 mL Bottle
36.17 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11544556
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
14190342
5 l Bag
326.00 €
5 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11554556
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
14190359
10 l Bag
440.00 €
10 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11340972
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
14190367
20 l Bag
814.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Dulbecco's Phosphate-Buffered Solution (DPBS) ist eine ausgewogene Salzlösung für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen wie Waschen von Zellen vor der Dissoziation, Transport von Zellen bzw. Gewebe, Verdünnen von Zellen für Zählvorgänge und das Ansetzen von Reagenzien.
  • Präparate mit Calcium und Magnesium werden im Allgemeinen als Transportmedium oder für die Vorbereitung von Reagenzien verwendet.
  • Bei 15  °C bis 30 °C lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
  • Mit: Calcium, Magnesium, Glucose, Natriumhydrogencarbonat
  • Ohne: Phenolrot
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bei Tieren und Menschen geeignet.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco
270 bis 300 mOsm/kg
Kein Phenolrot
Flüssig
Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (DPBS)
Säugetierzellkultur
7,0 bis 7,3
Steril gefiltert
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Dokumentation
Produktzertifizierungen
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ DPBS, ohne Kalzium, ohne Magnesium