Learn More
Gibco™ DPBS, Calcium, Magnesium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13492609
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1.000 mL
Osmolalität:
270 bis 300 mOsm/kg
270 bis 300 mOsm/kg
Packungsgröße:
1 Liter
1 Stück
100 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 13492609
Marke: Gibco™ 14040133
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
DPBS ist eine ausgewogene Salzlösung, die bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz kommt. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
  • Eine auswogene Salzlösung kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
  • Präparate mit Calcium und Magnesium werden im Allgemeinen als Transportmedium oder zum Ansetzen von Reagenzien verwendet.
  • Lagerung bei 2 °C bis 8 °C
Wurde folgendermaßen modifiziert:
  • Mit: Calcium, Magnesium
  • Ohne: Phenolrot
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (DPBS)
Konzentration 1x
Zur Verwendung mit (Anwendung) Waschen von Zellen vor der Dissoziation, Transport von Zellen oder Gewebeproben, Verdünnung von Zellen zur Zählung und Vorbereitung von Reagenzien
pH 7,0 bis 7,2
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Gibco
Menge 500 mL
Lösungstyp Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco
Sterilität Steril gefiltert
Enthält Ohne Natriumpyruvat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalität 270 bis 300 mOsm/kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.