Learn More
Gibco™ DPBS, ohne Kalzium, ohne Magnesium
Artikelnummer. 11340972
Click to view available options
Menge:
500 mL
1.000 mL
5 l
10 l
10 x 500 mL
20 l
Verpackung:
Beutel
Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
1 Stück
10 Liter
5 Liter
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11340972
Marke: Gibco™ 14190367
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Eine ausgewogene Salzlösung kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
  • Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (DPBS) ist eine ausgewogene Salzlösung, die einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz kommt. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und das Ansetzen von Reagenzien.
  • Präparate mit Calcium und Magnesium werden im Allgemeinen als Transportmedium oder zum Ansetzen von Reagenzien verwendet.
  • Bei 15 – 30 °C lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
  • Mit: Calcium, Magnesium, Glucose, Natriumpyruvat
  • Ohne: Phenolrot
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (DPBS)
Konzentration 1x
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
pH 7,0 bis 7,3
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Gibco
Menge 20 l
Lösungstyp Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco
Verpackung Beutel
Sterilität Steril gefiltert
Enthält Ohne Natriumpyruvat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalität 270 bis 300 mOsm/kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.