Learn More
Gibco™ Advanced DMEM
Wird als Basalmedium zur Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen verwendet. Gibco™ Advanced DMEM wird in Zellkulturanwendungen verwendet.
Marke: Gibco™ 12491023
266.40 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24071" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benötigt : Supplementierung
Beschreibung
- Enthält 4-mal höhere Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen als das ursprüngliche Eagle's Minimal Essential Medium
- Ursprünglich mit einer niedrigen Glukosekonzentration (1 g/l) und mit Natriumpyruvat entwickelt, wird aber häufig mit höheren Glukosekonzentrationen sowie mit oder ohne Natriumpyruvat eingesetzt
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Deshalb ist eine Supplementierung, in der Regel mit 10 % fötalem Kälberserum (FBS), erforderlich
- DMEM nutzt einen Natriumbikarbonatpuffer (3,7 g/l) und erfordert daher eine 5 bis 10 %ige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
- Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, nicht proliferierende und ausdifferenzierte Nabelschnurzellen (HUVEC) sowie Zellen der glatten Muskulatur und Zelllinien wie HeLa, 293, COS-7 und PC-12.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
MDBK, HepG2, COS-7, A549, MDCK, WI-38 und Vero | |
1 X | |
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) | |
Steril gefiltert | |
Hoher Glukosegehalt, Phenolrot, Natriumpyruvat, Nicht essenzielle Aminosäuren (NEAA) | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
10 x 500 mL | |
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
Tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Reduziertes Serum | |
Sterile-filtered | |
Kein Glutamin, Keine HEPES | |
Gibco™ | |
Raumtemperatur |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Nunc
,
Thermo Scientific Nalgene
,
Gibco
,
Invitrogen
,
Thermo Scientific
Zellbiologie Promotion
Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.Aktionscode: 24071Gültig bis zum: 2025-06-30