Learn More
Fisherbrand™ Riesenrührstab aus PTFE
Entwickelt zur Verwendung in großen Behältern und in Fläschchen. Diese großen PTFE-beschichteten Magnetrührstäbe sind autoklavierbar.
Marke: Fisherbrand™ 001.4136
Beschreibung
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Konzipiert für die Anwendung in großen Behältern und Vials
- Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Behälter & Gefäße, Heizrührer | |
36 mm | |
Je 1 | |
Großer PTFE-Rührstab |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
PTFE | |
136 mm | |
Dreieck |