Learn More
Fisherbrand™ Riesenrührstab aus PTFE
Artikelnummer. p-8007725 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
57 mm
80 mm
108 mm
110 mm
136 mm
159 mm
Durchmesser (metrisch):
14 mm
24 mm
27 mm
36 mm
Form:
Dreieck
Zylinder
Zylinder, Mittelring
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10379640
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt zur Verwendung in großen Behältern und in Fläschchen. Diese großen PTFE-beschichteten Magnetrührstäbe sind autoklavierbar.
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Konzipiert für die Anwendung in großen Behältern und Vials
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V; zylindrisch mit Mittelring
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße, Heizrührer
Durchmesser (metrisch) 24 mm
Länge (metrisch) 108 mm
Menge Je 1
Form Zylinder, Mittelring