Learn More
Epredia™ HM 525 NX Kryostat-Klingenhalter
Verwenden Sie Epredia™ HM 525 NX Klingenhalter mit HM 525 NX und anderen Epredia™ Kryostaten.
Marke: Epredia™ 566790
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Microm™ HM 550 Klingenträger für Ihre Richard-Allan Scientific™ Kryostaten.
Standard-Messerträger:
- Zum Einsetzen von Standardmessern mit Einstellung des Abstandswinkels
- Kann auf der Präzisions-Schwalbenschwanzführungen mit Schnellspannsystem horizontal verschoben werden
- Inkl. Stabilisatorplatte
Klingenträger EC für Einwegklingen:
- Zum Einsetzen von Klingen mit hohem und niedrigem Profil und zur Einstellung des Abstandswinkels
- Kann auf Präzisions-Schwalbenschwanzführung mit Schnellspannplatte verschoben werden
- Inkl. Stabilisatorplatte
Klingenträger EV für Einwegklingen:
- Zur Verwendung mit dem Vacutome-System
- Zum Einsetzen von Einwegklingen mit hohem und niedrigem Profil
- Inkl. einer Vakuum-Stabilisierungshaube zum Dehnen und Entsorgen von Schnittabfällen
- Mit Schlitz, der durch eine vakuumgesteuerte Klappe geöffnet und geschlossen wird
Magnetischer Einweg-Messerträger MV:
- Zur Verwendung mit dem Vacutome-System
- Zum Einsetzen von Einwegklingen
- Inkl. einer Vakuum-Stabilisierungshaube zum Dehnen und Entsorgen von Schnittabfällen
- Mit Schlitz, der durch eine vakuumgesteuerte Klappe geöffnet und geschlossen wird
Spezifikation
Kryostat Klingenhalter | |
Microm HM 560 Kryostat |