Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ MCHR2-NFAT-bla CHO-K1 Cells
GeneBLAzer MCHR2-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human melanin-concentrating hormone receptor 2 (GPR145) stably integrated into the CellSensor NFAT-bla CHO-K1 parental cell line.
Marke:  Thermo Scientific™ K1852
Artikelnummer. 10216894
  • 15810.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
GeneBLAzer MCHR2-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human melanin-concentrating hormone receptor 2 (GPR145) stably integrated into the CellSensor NFAT-bla CHO-K1 parental cell line. CellSensor NFAT-bla CHO-K1 cells contain a beta-lactamase reporter gene under control of a NFAT response element stably integrated into the cells. GeneBLAzer MCHR2-NFAT-bla CHO-K1 cells have been functionally validated for Z'-Factor and EC50 concentrations of MCH 6-17.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NM_032503.2
Teilende Zellen
Fluoreszent
G-Protein-gekoppelter Rezeptor (GPCR)
GeneBLAzer™
Endpunkt
Teilende Zellen
GeneBLAzer™
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen
GeneBLAzer™ MCHR2-NFAT-bla CHO-K1-Zellen werden auf Trockeneis geliefert (8 x 10^6 Zellen⁄Fläschchen). Sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff lagern oder zur sofortigen Verwendung auftauen.
FRET
Auf Einzelzellen basierende Klone
1 Fläschchen
GPR145, MCHR2
CHO-K1
GPCRs
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ MCHR2-NFAT-bla CHO-K1 Cells > 1 Vial