Learn More
3M™ Gas- und Dampf-Filter
Außergewöhnlicher Schutz, überragender Komfort und besondere Ausgewogenheit Die 3M Gas- und Dampfkassette in Trapezform eignet sich für Halb- und Vollmasken mit Bajonettverschlüssen.
34.53 € - 910.00 €
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12352339
|
3M™
7000034747 |
6059 |
79.70 €
4 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15749007
|
3M™
7000030099 |
6099 | N/A | N/A | N/A | |||||
15729067
|
3M™
7100006000 |
6057 |
177.00 €
4 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15789007
|
3M™
7000034750 |
6054 |
600.00 €
32 Paare |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16802016
|
3M™
7000034749 |
6055 |
76.05 €
4 Paare |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15769007
|
3M™
7000034746 |
6075 |
74.95 €
4 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15799007
|
3M™
7000034751 |
6051 |
76.00 €
4 Paare |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15759027
|
3M™
7000059883 |
6038 |
910.00 €
10 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Jeder Filter hat ein farbiges Band gemäß Klassifizierungssystem EN 14387, um die Art des von ihm gebotenen Schutzes zu kennzeichnen.- Trapezförmige Gas- und Dampffilter kombinieren hervorragenden Schutz mit vorbildlichem Komfort und Ausgewogenheit
- Geringes Gewicht, geringer Atemwiderstand und gut ausbalanciert bei Anpassung an die entsprechende Maske
- Bietet aufgrund der einzigartigen trapezförmigen Form ein ausgezeichnetes Sichtfeld.
- Filter können mit 3M™ Gesichtsmasken mit Bajonettverschluss verwendet werden
Spezifikation
Bajonett |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Gas- und Dampf-Filter