Learn More
3M™ Gas- und Dampf-Filter
Click to view available options
Modell:
6038
6051
6054
6055
6057
6059
6075
6099
Packungsgröße:
10 Paare
2 Paare
32 Paare
4 Paare
Beschreibung
Farbcodierte Etiketten gemäß dem EN14387-Klassifizierungssystem zeigen die Art des von ihnen gebotenen Schutzes. Diese leichten Filter kombinieren Schutz mit Komfort und sind mit unserem Sortiment an Halb- und Vollmasken für sicheres Arbeiten in gefährlichen Umgebungen kompatibel. Sie bieten einen geringen Atmungswiderstand und ein gutes Gleichgewicht in Verbindung mit Ihrer Maske und sind so konzipiert, dass sie Ihr Sichtfeld optimieren. Sie lassen sich schnell und einfach einrasten und können mit allen wiederverwendbaren 3M™ Masken mit Bajonettanschluss verwendet werden. Sie können auch in Kombination mit 3M™ Partikelfiltern und 3M™ Partikelfilterhalterungen 501 verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Kartuschentyp | Organische Dämpfe |
| Zertifizierung/Konformität | EN14387:2004 + A1:2008, CE-Kennzeichung |
| Anschlusstyp | Bajonett |
| Beschreibung | Organic gases and vapors (boiling point above 65°C) and particles, organic vapors (boiling point above 65°C), acidic gases, mercury and particles, organic vapors (boiling point above 65°C), inorganic vapors, acidic gases, ammonia and its derivatives, formaldehyde up to 10 ppm and particles, organic vapors (boiling point above 65°C), inorganic vapors, acid gases, ammonia and its derivatives, mercury, formaldehyde up to 10 ppm and particles, organic vapors, mercury vapors and particles, from one Component consisting of organic vapors (boiling point below 65°C) and particles |
| Produkttyp | Gas-, Dampf- und Partikelfilter |
| Filtereffizienz | ABEK2P3R |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Typische industrielle Anwendungen für Filter sind Laboratorien und Partikelanwendungen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Halb- und Vollmasken |
| Modell | 6099 |
| Menge | 4/Packung |