Learn More
3M™ Gas- und Dampf-Filter
Außergewöhnlicher Schutz, überragender Komfort und besondere Ausgewogenheit Die 3M Gas- und Dampfkassette in Trapezform eignet sich für Halb- und Vollmasken mit Bajonettverschlüssen.
Marke:  3M™ 7000034751
42.97 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15799007
  • 74.00 € / 4 Paare
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Farbcodierte Etiketten gemäß dem EN14387-Klassifizierungssystem zeigen die Art des von ihnen gebotenen Schutzes. Diese leichten Filter kombinieren Schutz mit Komfort und sind mit unserem Sortiment an Halb- und Vollmasken für sicheres Arbeiten in gefährlichen Umgebungen kompatibel. Sie bieten einen geringen Atmungswiderstand und ein gutes Gleichgewicht in Verbindung mit Ihrer Maske und sind so konzipiert, dass sie Ihr Sichtfeld optimieren. Sie lassen sich schnell und einfach einrasten und können mit allen wiederverwendbaren 3M™ Masken mit Bajonettanschluss verwendet werden. Sie können auch in Kombination mit 3M™ Partikelfiltern und 3M™ Partikelfilterhalterungen 501 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN14387:2004 + A1:2008
Organische Dämpfe Siedepunkt > 65 °C
Gas- und Dampffilterpatrone
Die Anwendungsgebiete erstrecken sich über alle Bereiche, in denen herkömmliche Farben verwendet werden (vorbehaltlich der Anwendungsbedingungen), Fahrzeugbau, Flugzeugbau und Generalüberholung von Flugzeugen, Herstellung und Verwendung von Tinten und Farbstoffen, Herstellung und Verwendung von Klebstoffen, Herstellung von Farben und Lacken, Herstellung und Verwendung von Harzen
6051
Bajonett
Organische Dämpfe
A1
Halb- und Vollmasken
1 Paar