Learn More
3M™ Gas- und Dampf-Filter
Product Code. 15759027
Click to view available options
Modell:
6038
6051
6054
6055
6057
6059
6075
6099
Unit Size:
10 Paare
2 Paare
32 Paare
4 Paare
Product Code. 15759027
Brand: 3M™ 7000059883
Only null left
Add to basket
Add to basket
Außergewöhnlicher Schutz, überragender Komfort und besondere Ausgewogenheit Die 3M Gas- und Dampfkassette in Trapezform eignet sich für Halb- und Vollmasken mit Bajonettverschlüssen.
Unsere P3 R-Partikelfilter haben eine größere Oberfläche als viele Standardfilter und bieten leichten und ausgewogenen Atemschutz für gefährliche Umgebungen. Verwenden Sie für den P3 R Atemschutz gegen feste und flüssige Partikel sowie Fluorwasserstoffgas bis zu 30 ppm (oder bis zu 10 x OEL) die 3M™ Partikelfilter 6038. Darüber hinaus bieten sie zusätzlichen Schutz vor störenden organischen Dämpfen und sauren Gasen unter dem Arbeitsplatzgrenzwert (OEL), die in einem Kunststoffgehäuse für raue Anwendungen gekapselt sind. Unsere Partikelfilter bieten eine größere Oberfläche als viele Standardfilter. Die Oberfläche ist 1,8-mal größer als bei 3M™ Partikelfiltern der Serie 2000 und kann bei einigen Anwendungen die Lebensdauer erhöhen. Sie bieten einen geringen Atmungswiderstand und ein gutes Gleichgewicht in Verbindung mit Ihrer Maske und wurden entwickelt, um Ihr Sichtfeld zu optimieren. Sie lassen sich schnell und einfach einrasten und können mit allen wiederverwendbaren 3M™ Masken mit Bajonettanschluss verwendet werden. Das Hartschalengehäuse schützt vor Funken und hoher Hitze und ist ideal für raue Umgebungen, in denen eine einfache Dekontamination und ein einfacher Schutz erforderlich sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität EN143:2000
Anschlusstyp Bajonett
Beschreibung Schützt gegen feste und flüssige Partikel P3R, HF bis zu 10 x TLV zusätzlich gegen organische Dämpfe und saure Gase unter OEL in einem stabilen Kunststoffkäfig für raue Anwendungen.
Filtertyp P3 R
Produkttyp Partikelfilter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schleifen, Schleifen, Polieren, Lebensmittelherstellung, Bau-/Steinbrucharbeiten, Holzbearbeitung, Pharmazeutika/Pulverchemikalien, Wasserstrahlen, Glasfaserinstallation, asbesthaltige Arbeiten
Zur Verwendung mit (Geräte) Geeignet für 3M™ 6000 und 3M™ 7000 Serie Halb- und Vollmasken
Modell 6038
Menge 10/Packung