Learn More
3M™ Gas- und Dampf-Filter
Artikelnummer. 16802016
Click to view available options
Modell:
6038
6051
6054
6055
6057
6059
6075
6099
Packungsgröße:
10 Paare
2 Paare
32 Paare
4 Paare
Artikelnummer. 16802016
Marke: 3M™ 7000034749
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Außergewöhnlicher Schutz, überragender Komfort und besondere Ausgewogenheit Die 3M Gas- und Dampfkassette in Trapezform eignet sich für Halb- und Vollmasken mit Bajonettverschlüssen.
Farbcodierte Etiketten gemäß dem EN14387-Klassifizierungssystem zeigen die Art des von ihnen gebotenen Schutzes. Diese leichten Filter kombinieren Schutz mit Komfort und sind mit unserem Sortiment an Halb- und Vollmasken für sicheres Arbeiten in gefährlichen Umgebungen kompatibel. Sie bieten einen geringen Atmungswiderstand und ein gutes Gleichgewicht in Verbindung mit Ihrer Maske und sind so konzipiert, dass sie Ihr Sichtfeld optimieren. Sie lassen sich schnell und einfach einrasten und können mit allen wiederverwendbaren 3M™ Masken mit Bajonettanschluss verwendet werden. Sie können auch in Kombination mit 3M™ Partikelfiltern und 3M™ Partikelfilterhalterungen 501 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kartuschentyp Patronenfilter
Zertifizierung/Konformität CE
Anschlusstyp Bajonett
Beschreibung Organische Dämpfe mit Siedepunkt <65 °C
Farbe Weiß
Filtertyp Gase und Dämpfe
Produkttyp Gas- und Dampffilterpatrone
Filtereffizienz A2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schutz gegen organische Dämpfe (Siedepunkt über 65 %)
Zur Verwendung mit (Geräte) Halb- und Vollmasken
Modell 6055
Menge 2/Packung