Learn More
3M™ Gas- und Dampf-Filter
Click to view available options
Modell:
6038
6051
6054
6055
6057
6059
6075
6099
Packungsgröße:
10 Paare
2 Paare
32 Paare
4 Paare
Beschreibung
Farbcodierte Etiketten gemäß dem EN14387-Klassifizierungssystem zeigen die Art des von ihnen gebotenen Schutzes. Diese leichten Filter kombinieren Schutz mit Komfort und sind mit unserem Sortiment an Halb- und Vollmasken für sicheres Arbeiten in gefährlichen Umgebungen kompatibel. Sie bieten einen geringen Atmungswiderstand und ein gutes Gleichgewicht in Verbindung mit Ihrer Maske und sind so konzipiert, dass sie Ihr Sichtfeld optimieren. Sie lassen sich schnell und einfach einrasten und können mit allen wiederverwendbaren 3M™ Masken mit Bajonettanschluss verwendet werden. Sie können auch in Kombination mit 3M™ Partikelfiltern und 3M™ Partikelfilterhalterungen 501 verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Kartuschentyp | Patronenfilter |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Anschlusstyp | Bajonett |
| Beschreibung | Anorganische Dämpfe und saure Gase, Organische Dämpfe mit Siedepunkt >65 °C |
| Farbe | Weiß |
| Filtertyp | Organische Dämpfe/Säuregas |
| Produkttyp | Gas- und Dampffilterpatrone |
| Filtereffizienz | ABE1 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Säurereinigung, Metallbeizen, Metallätzung und -verwendung, Herstellung und Handhabung von Chemikalien |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Halb- und Vollmasken |
| Mehr anzeigen |