Learn More
Asecos™ G-ULTIMATE-90 Gaszylinderlagerschrank
Für die sichere und zugelassene Außenlagerung von brennbaren oder toxischen Gasen in Arbeitsbereichen.
N.V.
Spezifikation
Konfiguration | Standard-Innenausrüstung Gasflaschen, Montageschienen, Rollrampe und Zylinderhalter, verzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblech |
---|---|
Farbe | Hellgrau |
Material | Stahl |
Produkttyp | Sicherheitsschrank |
Ausführung der Tür | Flügel |
Produktcode | Marke | Abmessungen (T x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (T x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15682774
|
Asecos™
3067700130680 |
615 x 598 x 2050 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15877716
|
Asecos™
3069000130691 |
615 x 598 x 1450 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Maximale Feuerbeständigkeit, bis zu 90 Minuten
- Optimale Belüftung, die dem Standard entspricht - geprüft und gemäß den verschärften GS-Vorschriften zertifiziert
- Komplette und gleichmäßige Belüftung im gesamten Innenraum des Schrankes
- Druckabfallwerte von weniger als 150 Pa
- Türen abschließbar mit im Griff integriertem Profilzylinderschloss
- Schränke können vom Kunden in ein bestehendes Generalschlüsselsystem integriert werden
- Rohrdurchführungen: große Fläche für flexible Durchleitungsmöglichkeiten auf der Oberseite des Schrankes, keine zusätzliche Leitungsisolierung erforderlich
- Komfortable Einstellmöglichkeiten: integrierte Einstellhilfen im Schrankboden sorgen für einen schnellen und effektiven Ausgleich von Bodenunebenheiten bis 10 mm
- Standard-Innenausstattung komplett mit Montageschienen, Zylinderhalter, passenden Spanngurten und Rollrampe
- Integrierte Luftleitungen, anschlussbereit (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
- In Übereinstimmung mit 14470-2 und TRGS 510
Spezifikation
Standard-Innenausrüstung Gasflaschen, Montageschienen, Rollrampe und Zylinderhalter, verzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblech | |
Stahl | |
Flügel | |
1 |
Hellgrau | |
Sicherheitsschrank | |
Lagerung von brennbaren und toxischen Gasflaschen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Asecos™ G-ULTIMATE-90 Gaszylinderlagerschrank