Learn More
Brady™ FreezerBondz™ äußerst dünne Kryo-Etiketten aus Polyester
Kennzeichnen Sie gekrümmte gefrorene Oberflächen im Labor, wie Röhrchen, Ampullen und Kryo-Gefäße, mit dem äußerst dünnen B-492 Polyester-Etikettenmaterial. Die Etiketten können mit einem robusten und tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
Marke: Brady™ 170778
84.94 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ideal für den Laboreinsatz auf gekrümmten Oberflächen wie Reagenzgläsern, Fläschchen und Halmen
- Widerstehen Chemikalien, Abrieb und extremen Temperaturen, einschließlich der Lagerung in flüssigem Stickstoff
- Hergestellt mit einem dauerhaften Acrylklebstoff für eine enge Verbindung auf glatten, gekrümmten Oberflächen wie Glas und Polypropylen
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
M4-82-492 | |
Schwarz auf Weiß | |
Ausgestanzt | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-320 °F bis +230 °F | |
0,375 x 0,375 in. | |
1,9 in. | |
0,5 in. |
RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863 | |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Polyester | |
Etiketten | |
Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung | |
240 Etiketten/Kartusche | |
0,0032 in. | |
0,375 in. | |
4.8 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
34Stunden
2Minuten
27Sekunden
31