Learn More
Brady™ FreezerBondz™ äußerst dünne Kryo-Etiketten aus Polyester
Kennzeichnen Sie gekrümmte gefrorene Oberflächen im Labor, wie Röhrchen, Ampullen und Kryo-Gefäße, mit dem äußerst dünnen B-492 Polyester-Etikettenmaterial. Die Etiketten können mit einem robusten und tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
Marke:  Brady™ 170897
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17891799
  • 105.00 € / 180 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ideal für den Laboreinsatz auf gekrümmten Oberflächen wie Reagenzgläsern, Fläschchen und Halmen
  • Widerstehen Chemikalien, Abrieb und extremen Temperaturen, einschließlich der Lagerung in flüssigem Stickstoff
  • Hergestellt mit einem dauerhaften Acrylklebstoff für eine enge Verbindung auf glatten, gekrümmten Oberflächen wie Glas und Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863
Dauerhaftes Acryl
Matt
Polyester
Etiketten
Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
180 Etiketten/Kartusche
0,25 x 1,25 in.
3.2 cm
M5-155-492
Schwarz auf Weiß
Ausgestanzt
Thermotransfer
Unsteril
BMP51, M511
-320 °F bis +230 °F
1,25 in.
Name des Produkts
Brady™ FreezerBondz™ äußerst dünne Kryo-Etiketten aus Polyester > FreezerBondz äußerst dünne Kryo-Polyesteretiketten; Abmessungen (L x B): 0,25 x 1,25 in.; zur Verwendung mit (Ausrüstung): BMP51, M511; Format: Ausgestanzt