Learn More
Brady™ FreezerBondz™ äußerst dünne Kryo-Etiketten aus Polyester
Kennzeichnen Sie gekrümmte gefrorene Oberflächen im Labor, wie Röhrchen, Ampullen und Kryo-Gefäße, mit dem äußerst dünnen B-492 Polyester-Etikettenmaterial. Die Etiketten können mit einem robusten und tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
Marke: Brady™ 170901
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für den Laboreinsatz auf gekrümmten Oberflächen wie Reagenzgläsern, Fläschchen und Halmen
- Widerstehen Chemikalien, Abrieb und extremen Temperaturen, einschließlich der Lagerung in flüssigem Stickstoff
- Hergestellt mit einem dauerhaften Acrylklebstoff für eine enge Verbindung auf glatten, gekrümmten Oberflächen wie Glas und Polypropylen
Spezifikation
Not Autoclavable | |
M5-125-492 | |
Schwarz auf Weiß | |
Polyester | |
BMP51, M511 | |
-320°F to +230°F | |
1 x 1,75 in. | |
1.75 in. | |
0,5 in. |
RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863 | |
Dauerhaftes Acryl | |
Ausgestanzt | |
Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung | |
180 Etiketten/Kartusche | |
0.0032 in. | |
1 in. | |
4.5 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 9
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ FreezerBondz™ äußerst dünne Kryo-Etiketten aus Polyester > FreezerBondz Ultra-thin Cryogenic Polyester Labels; Dimensions (LxW): 1 x 1.75 in.; For Use With (Equipment): BMP51, M511; Format: Die-cut
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur