Learn More
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Etikettenkartuschen: Transparente Polyester-Klebefolie
Dieses Klebeband eignet sich für zahlreiche Beschriftungsanwendungen. BMP™ Etikettenkartuschen für BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; LABPAL sind ideal für Zentrifugen-, Eppendorf- und PCR-Röhrchen; konische und große Röhrchen; Kryoröhrchen und Fläschchen.
Marke: Brady™ 110932
Beschreibung
Dieses Klebeband eignet sich für zahlreiche Beschriftungsanwendungen. BMP™ Etikettenkassetten für BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; LABPAL sind ideal für Zentrifugen-, Eppendorf- und PCR-Röhrchen, konische und große Röhrchen, Kryoröhrchen und -fläschchen.
- Starke Haftung
- Transparent
- Glanzbeschichtung
- Optimal zum Autoklavieren und für den Einsatz bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt
Spezifikation
Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815) | |
Polyesterband für BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; LABPAL | |
Schwarz, Weiß | |
Patrone( Etikett) | |
Etiketten-Kassette | |
M210 Etikettendrucker, M210-LAB Etikettendrucker, M211 Etikettendrucker, BMP™21 LAB Etikettendrucker, BMP™21-PLUS Etikettendrucker | |
1 Rolle | |
0,048 mm | |
6,40 m | |
12,70 mm | |
6.4 cm |
M21-500-461-AW | |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Polyester | |
Universalidentifikation, Laborinterne Identifikation: Fläschchen, Mikrotiterplatte | |
1 | |
-196°bis +110 °C | |
21 ft. (2,01 m) | |
0,5 in. | |
21 ft. |