Learn More
Brady™ FreezerBondz™ äußerst dünne Kryo-Etiketten aus Polyester
Kennzeichnen Sie gekrümmte gefrorene Oberflächen im Labor, wie Röhrchen, Ampullen und Kryo-Gefäße, mit dem äußerst dünnen B-492 Polyester-Etikettenmaterial. Die Etiketten können mit einem robusten und tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
Marke:  Brady™ 170894
115.90 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17811749
  • 126.88 € / 240 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für den Laboreinsatz auf gekrümmten Oberflächen wie Reagenzgläsern, Fläschchen und Halmen
  • Widerstehen Chemikalien, Abrieb und extremen Temperaturen, einschließlich der Lagerung in flüssigem Stickstoff
  • Hergestellt mit einem dauerhaften Acrylklebstoff für eine enge Verbindung auf glatten, gekrümmten Oberflächen wie Glas und Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
M5-120-492
Schwarz auf Weiß
Ausgestanzt
Thermotransfer
Unsteril
BMP51, M511
-320 °F bis +230 °F
0,5 x 1 in.
1 in.
0,5 in.
RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863
Dauerhaftes Acryl
Matt
Polyester
Etiketten
Laborbeschriftung
240 Etiketten/Kartusche
0,0032 in.
0,5 in.
2.54 cm
0,375 in.
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    34
    Stunden
    2
    Minuten
    27
    Sekunden
    38
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ FreezerBondz™ äußerst dünne Kryo-Etiketten aus Polyester > FreezerBondz Ultra-thin Cryogenic Polyester Labels; Dimensions (LxW): 0.5 x 1 in.; For Use With (Equipment): BMP51, M511; Format: Die-cut