Learn More
Invitrogen™ FLT1 (VEGFR1) Recombinant Human Protein
FLT1 (VEGFR1) is a receptor tyrosine kinase which plays a critical role in angiogenesis.
Marke: Invitrogen™ PR6731B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Active angiogenesis has been found to play important role in many pathological and physiological processes, such as tumor progression, diabetic retinopathy, rheumatoid arthritis and wound healing.
Spezifikation
NP_002010 | |
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
100 μg | |
RUO - research use only | |
FLT1 (VEGFR1), VEGFR1, FLT | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
92.6kDa | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Cytoplasmic | |
VEGF Receptors | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 11
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ FLT1 (VEGFR1) Recombinant Human Protein > 100μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur