Learn More
Invitrogen™ FLT1 (VEGFR1) Recombinant Human Protein
FLT1 (VEGFR1) is a receptor tyrosine kinase which plays a critical role in angiogenesis.
1998.00 € - 12820.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002010
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
Zusammensetzung 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Molekulargewicht 92.6kDa
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15488483
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
PR6731B
100 μg
1998.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10087082
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
PR6731A
1 mg
12820.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Active angiogenesis has been found to play important role in many pathological and physiological processes, such as tumor progression, diabetic retinopathy, rheumatoid arthritis and wound healing.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002010
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Cytoplasmic
VEGF Receptors
Recombinant
Baculovirus
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
92.6kDa
RUO - research use only
FLT1 (VEGFR1), VEGFR1, FLT
Human
GST Tag
Frozen