Learn More
Fisherbrand™ Square Labels
Fisher branded Cryogenic Storage Labels use a special adhesive that is designed to withstand extreme cold temperatures as low as -196º C (-311º F). Our cryogenic storage labels can be printed or written on and will not bleed, smudge or smear. Engineered for you to use in your laser printer.
Marke: Fisherbrand™ 11010213
Beschreibung
- Etiketten können bedruckt oder beschrieben werden und verwischen, verschmieren oder verlaufen nicht
- Entwickelt für den Einsatz in Laserdruckern
Spezifikation
Gelb | |
Unsteril | |
156/Packung |
Bogen mit quadratischen Etiketten | |
156 | |
0,64 x 3,81cm |