Learn More
Emma Safety Footwear Dave S3 Shoe
If trainers are what you prefer to wear but you need a safer shoe for work, look no further than the Dave.
Brand:  Emma Safety Footwear MM96654945
 View more versions of this product
Product Code. 17542626
  • 133.00 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Metallfrei
  • Der von der Straße inspirierte Sicherheitsschuh. Wenn Sie am liebsten Sneaker tragen, aber einen sichereren Schuh für die Arbeit benötigen, haben Sie in Dave Ihren Lieblingsschuh gefunden.
  • Ein kompromissloser metallfreier Sicherheitsschuh, der wie ein klassischer Sneaker aussieht und sich auch so anfühlt.
  • Seinen Namen verdankt er der stark stützenden verstärkten Ferse.
  • Diese Ferse und die verstärkte, stoßdämpfende Sohle des Schuhs halten Knöchel, Schienbeine und Gelenke frei von Belastungen und Verletzungen.
  • DenimX Schnürsenkel mit einer Geschichte. Hergestellt aus recyceltem Jeansstoff für unsere zirkulären Sicherheitsschuhe.
  • Branchen:
    • Logistik und Transport
    • Elektronik
    • Bauwesen und Technologie
    • Fertigung
    • Natur und Umwelt
Specifications
Specifications
ISO 20345:2011
Braun
Hydro-Tec antibakteriell
45
Niedrig
Schnüre
Logistik und Verkehr, Elektronik, Bau und Technologie, Fertigung, Natur und Umwelt
Nubuk, Geöltes Nubuk
Standardbreite
Sicherheitsschuh
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers