Learn More
Fisherbrand™ Square Labels
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Gelb
Grün
Orange
Rot
Weiß
Produkttyp:
Bogen mit quadratischen Etiketten
Menge:
156/Packung
52/Bogen
85 Etiketten/Bogen
Größe (metrisch):
0,64 x 3,17 cm
0,64 x 3,81 cm
0,64 x 3,81cm
1,91 x 4,29 cm
Packungsgröße:
20 Bögen
25 Bögen
Beschreibung
- Etiketten können bedruckt oder beschrieben werden und verwischen, verschmieren oder verlaufen nicht
- Entwickelt für den Einsatz in Laserdruckern
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Format | Sheet |
| Produkttyp | Bogen mit quadratischen Etiketten |
| Sterilität | Unsteril |
| Etiketten pro Bogen | 52 |
| Menge | 52/Bogen |
| Größe (angloamerikanisch) | 75 x 1,69 Zoll |
| Größe (metrisch) | 1,91 x 4,29 cm |