Learn More
Köttermann Einzelbank
Artikelnummer. 17332219
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H):
600 x 900 x 750 mm
600 x 900 x 900 mm
750 x 900 x 750 mm
750 x 900 x 900 mm
600 x 1200 x 750 mm
600 x 1200 x 900 mm
600 x 1500 x 750 mm
600 x 1500 x 900 mm
750 x 1200 x 750 mm
750 x 1200 x 900 mm
750 x 1500 x 750 mm
750 x 1500 x 900 mm
Ausführung oben:
TopResist™ Melamin-Arbeitsplatte
Trespa™ TopLab™ PLUS Arbeitsplatte
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17332219
Marke: Köttermann 50500156
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Diese Einzelbank erfüllt eine Vielzahl von Aufgaben im Labor.
  • Verfügbar für sitzende und stehende Arbeitshöhe
  • Fest installiert
Spezifikation
Abmessungen (T x B x H) 600 x 900 x 900 mm
Anzahl Einschübe 1
Ausführung oben Trespa™ TopLab™ PLUS Arbeitsplatte