Learn More
Micronova™ SS-Drahtbürsten mit mittlerer Borstensteifigkeit, Fächerspitze und Griff mit Acme-Innengewinde
Drahtbürsten aus Edelstahl mit Nylonborsten
Marke: Micronova™ BRWM-16BR
Beschreibung
Die Micronova Drahtbürsten aus Edelstahl eignen sich hervorragend für die Reinigung von Ventilen, Schläuchen, Zylindern, engen Kammern und anderen schwer zu reinigenden Bereichen. Die haltbaren Bürsten sind flexibel genug, um sich in Anschlüssen zu biegen, aber steif genug, um Rückstände zu entfernen. Die konischen Ausführungen bieten eine hohe Reinigungsflexibilität.
- Nylonbürsten mit Drahtkern aus Edelstahl
- Ideal für Ventile, Schläuche, Zylinder und enge Kammern
- Biegsam, um sich in Anschlüssen zu biegen, aber steif genug, um Rückstände zu entfernen
- Konische Ausführungen für eine vielseitige Reinigung
- Erhältlich mit Durchmessern von 0,25 bis 2 Zoll
Spezifikation
Bürste | |
Mittlere Steifigkeit | |
Edelstahldraht mit Kunststoffgriff | |
Fächerspitze | |
White/Brown Nylon bristle brushes with a stainless steel wire core and plastic grip. | |
Bei Umgebungstemperatur verwahren | |
Weiß, braun | |
1 in. | |
2.5 cm | |
36 x 1 x 1 in. ( 91.44 x 2.5 x 2.5 cm) | |
Non-filtered | |
Bürste zum Reinigen von Schläuchen und Kleinteilen | |
Handle/Included, Part of Brush | |
6 Zoll | |
40,6 cm | |
76.2 cm | |
Each brush is individually packaged | |
Standard disinfectants and cleaning solutions | |
1 in. |
Nylon | |
Yes | |
Schleife | |
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Conformance; FDA Approved Materials | |
Store in a dry area, at ambient temperature with ideal air flow. | |
1 Zoll | |
2,5 cm | |
Nein | |
No | |
BRSC6-156, BRSC6-1530: NovaPoly Plastic Tube and Stainless Steel Brush Covers | |
16 in. | |
30 in. | |
15.2 cm | |
Nylon, Stainless Steel, Plastic | |
12/Pk. | |
16 x 48 in. | |
2,5 cm |