Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare Enghals-Erlenmeyerkolben aus Glas
Weniger Absplitterung dank der langen, konischen Außenkontur
54.08 € - 244.00 €
Spezifikation
Verschlussmaterial | Gummi |
---|---|
Beschreibung | Art der Öffnung: Robuste Ausführung, mit Füllstandanzeige |
Material | Borosilikatglas |
Anzahl Positionen | 1 |
Beschriftungsfläche | Matte Oberfläche, Keramik-Emaille-Markierung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15476133
|
Fisherbrand™
SPFS26500-25 |
25 ml |
244.00 €
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15406143
|
Fisherbrand™
SPFS26500-125 |
125 ml |
181.00 €
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11980707
|
Fisherbrand™
FS26500125 |
125 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
11970707
|
Fisherbrand™
FS2650050 |
50 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
15496133
|
Fisherbrand™
SPFS26500-50 |
50 ml |
173.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15446143
|
Fisherbrand™
SPFS26500-1000 |
1000 ml |
200.79 €
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15436143
|
Fisherbrand™
SPFS26500-500 |
500 ml |
127.00 €
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15426143
|
Fisherbrand™
SPFS26500-250 |
250 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
15456143
|
Fisherbrand™
SPFS26500-2000 |
2000 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
15466143
|
Fisherbrand™
SPFS26500-4000 |
4000 ml |
218.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11372720
|
Fisherbrand™
FS26500-4000 |
4000 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
15439113
|
Fisherbrand™
SPFS26500-6000 |
6000 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Diese wiederverwendbaren Fisherbrand™ Erlenmeyerkolben mit engem Hals eignen sich für das Abmessen und Mischen von Lösungen, wenn keine hohe Genauigkeit gefordert ist. Durch den langgezogenen, konischen Rand verringert sich die Gefahr des Abplatzens deutlich.
- Verstärkte Oberseite mit abgerundetem Rand
- Dickwandiger Glaskörper
- Weiße Skala aus Keramik-Emaille
Compliance
Entsprechend den Anforderungen der ASTM™ Spezifikation E 1404 Typ 1, Klasse 1 entwickelt
Spezifikation
Gummi | |
Borosilikatglas | |
Matte Oberfläche, Keramik-Emaille-Markierung | |
Enghals |
Art der Öffnung: Robuste Ausführung, mit Füllstandanzeige | |
1 | |
Wiederverwendbar |