Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare Enghals-Erlenmeyerkolben aus Glas
Artikelnummer. 15436143 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
6000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15436143
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Weniger Absplitterung dank der langen, konischen Außenkontur
Diese wiederverwendbaren Fisherbrand™ Erlenmeyerkolben mit engem Hals eignen sich für das Abmessen und Mischen von Lösungen, wenn keine hohe Genauigkeit gefordert ist. Durch den langgezogenen, konischen Rand verringert sich die Gefahr des Abplatzens deutlich.
  • Verstärkte Oberseite mit abgerundetem Rand
  • Dickwandiger Glaskörper
  • Weiße Skala aus Keramik-Emaille
Compliance
Entsprechend den Anforderungen der ASTM™ Spezifikation E 1404 Typ 1, Klasse 1 entwickelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Verschlussmaterial Gummi
Beschreibung Art der Öffnung: Robuste Ausführung, mit Füllstandanzeige
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 4.01 Zoll
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Borosilikatglas
Graduierungsbereich 100 bis 500 ml
Graduierungen 50 ml
Höhe (angloamerikanisch) 6.85 Zoll
Höhe (metrisch) 17.4 cm
Anzahl Positionen 1
Beschriftungsfläche Matte Oberfläche, Keramik-Emaille-Markierung
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Mouth Style Enghals
Außendurchmesser (metrisch) 102 mm
Verschlussgröße 7
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato