Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare Enghals-Erlenmeyerkolben aus Glas
Artikelnummer. 11372720 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
6000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11372720
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Weniger Absplitterung dank der langen, konischen Außenkontur
Diese wiederverwendbaren Fisherbrand™ Erlenmeyerkolben mit engem Hals eignen sich für das Abmessen und Mischen von Lösungen, wenn keine hohe Genauigkeit gefordert ist. Durch den langgezogenen, konischen Rand verringert sich die Gefahr des Abplatzens deutlich.
  • Verstärkte Oberseite mit abgerundetem Rand
  • Dickwandiger Glaskörper
  • Weiße Skala aus Keramik-Emaille
Compliance
Entsprechend den Anforderungen der ASTM™ Spezifikation E 1404 Typ 1, Klasse 1 entwickelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial Gummi
Beschreibung Art der Öffnung: Robuste Ausführung, mit Füllstandanzeige
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 8,18 in.
Kapazität (metrisch) 4000 ml
Material Borosilikatglas
Graduierungsbereich 1000 bis 4000 ml
Graduierungen 250 ml
Höhe (angloamerikanisch) 13.97 in.
Höhe (metrisch) 35.5 cm
Anzahl Positionen 1
Anzahl pro Karton 1
Beschriftungsfläche Matte Oberfläche, Keramik-Emaille-Markierung
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Mouth Style Enghals
Außendurchmesser (metrisch) 20,8 cm
Verschlussgröße 10