Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare Enghals-Erlenmeyerkolben aus Glas
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
6000 ml
Unit Size:
1 Stück
12 Stück
4 Stück
6 Stück
Description
Diese wiederverwendbaren Fisherbrand™ Erlenmeyerkolben mit engem Hals eignen sich für das Abmessen und Mischen von Lösungen, wenn keine hohe Genauigkeit gefordert ist. Durch den langgezogenen, konischen Rand verringert sich die Gefahr des Abplatzens deutlich.
- Verstärkte Oberseite mit abgerundetem Rand
- Dickwandiger Glaskörper
- Weiße Skala aus Keramik-Emaille
Compliance
Entsprechend den Anforderungen der ASTM™ Spezifikation E 1404 Typ 1, Klasse 1 entwickelt
Specifications
Specifications
| Verschlussmaterial | Gummi |
| Beschreibung | Art der Öffnung: Robuste Ausführung, mit Füllstandanzeige |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 6.33 Zoll |
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Graduierungsbereich | 600 bis 2000 ml |
| Graduierungen | 100 ml |
| Höhe (angloamerikanisch) | 10.82 in. |
| Höhe (metrisch) | 27.5 cm |
| Anzahl Positionen | 1 |
| Show More |