Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare Enghals-Erlenmeyerkolben aus Glas
Weniger Absplitterung dank der langen, konischen Außenkontur
Marke:  Fisherbrand™ SPFS26500-125
131.43 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24162" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15406143
  • 181.00 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese wiederverwendbaren Fisherbrand™ Erlenmeyerkolben mit engem Hals eignen sich für das Abmessen und Mischen von Lösungen, wenn keine hohe Genauigkeit gefordert ist. Durch den langgezogenen, konischen Rand verringert sich die Gefahr des Abplatzens deutlich.
  • Verstärkte Oberseite mit abgerundetem Rand
  • Dickwandiger Glaskörper
  • Weiße Skala aus Keramik-Emaille
Compliance
Entsprechend den Anforderungen der ASTM™ Spezifikation E 1404 Typ 1, Klasse 1 entwickelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gummi
2.59 Zoll
Borosilikatglas
25 ml
10.8 cm
Matte Oberfläche, Keramik-Emaille-Markierung
Enghals
5
Art der Öffnung: Robuste Ausführung, mit Füllstandanzeige
125 ml
50 bis 125 ml
4,25 in.
1
Wiederverwendbar
66 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Wiederverwendbare Enghals-Erlenmeyerkolben aus Glas > 125mL