Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare Enghals-Erlenmeyerkolben aus Glas
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
6000 ml
Conditionnement:
1 Stück
12 Stück
4 Stück
6 Stück
Description
Diese wiederverwendbaren Fisherbrand™ Erlenmeyerkolben mit engem Hals eignen sich für das Abmessen und Mischen von Lösungen, wenn keine hohe Genauigkeit gefordert ist. Durch den langgezogenen, konischen Rand verringert sich die Gefahr des Abplatzens deutlich.
- Verstärkte Oberseite mit abgerundetem Rand
- Dickwandiger Glaskörper
- Weiße Skala aus Keramik-Emaille
Compliance
Entsprechend den Anforderungen der ASTM™ Spezifikation E 1404 Typ 1, Klasse 1 entwickelt
Spécification
Spécification
| Verschlussmaterial | Gummi |
| Beschreibung | Art der Öffnung: Robuste Ausführung, mit Füllstandanzeige |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 15.55 in. |
| Kapazität (metrisch) | 6000 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Graduierungsbereich | 1500 bis 6000 ml |
| Graduierungen | 500 ml |
| Höhe (angloamerikanisch) | 15.55 in. |
| Höhe (metrisch) | 39.5 cm |
| Anzahl Positionen | 1 |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu