Learn More
Fisherbrand™ LDPE-Weithalsflaschen
10.41 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24095" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Beschreibung
Nicht graduiert, durchscheinend für bessere Sichtbarkeit
- Praktisch unzerbrechlich, aber besonders biegsam
- Chemisch beständig gegen die meisten schwachen und starken Säuren und organischen Lösungsmittel. Jedoch ist ein allmählicher Angriff durch starke Oxidationsmittel und einige Lösungsmittel möglich, die zum Aufweichen und Aufquellen führen können
- Maximale Betriebstemperatur 80 °C (176 °F) , Versprödungstemperatur -100 °C (-148 °F)
- Die Flaschen lassen sich mit Bestrahlung, Gas, EtO oder chemisch sterilisieren, sind jedoch nicht autoklavierbar
Spezifikation
500 ml, 17 oz. | |
17 oz. | |
LDPE | |
53 mm | |
Ja | |
Nein | |
Flasche mit großer Öffnung | |
53 mm |
500 ml | |
Durchscheinend | |
Steril | |
CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 | |
Nicht autoklavierbar | |
Weit | |
Polypropylen | |
Schraubkappe |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24095Gültig bis zum: 2025-04-15
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen