Learn More
Fisherbrand™ LDPE-Weithalsflaschen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-44586 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Halsausführung:
28mm
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
48 Stück
6 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 12622415
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Nicht graduiert, durchscheinend für bessere Sichtbarkeit
  • Praktisch unzerbrechlich, aber besonders biegsam
  • Chemisch beständig gegen die meisten schwachen und starken Säuren und organischen Lösungsmittel. Jedoch ist ein allmählicher Angriff durch starke Oxidationsmittel und einige Lösungsmittel möglich, die zum Aufweichen und Aufquellen führen können
  • Maximale Betriebstemperatur 80 °C (176 °F) , Versprödungstemperatur -100 °C (-148 °F)
  • Die Flaschen lassen sich mit Bestrahlung, Gas, EtO oder chemisch sterilisieren, sind jedoch nicht autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchscheinend
Material LDPE
Sterilität Steril
Halsausführung 28mm
Zertifizierung/Konformität CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar