Learn More
Memmert™ Edelstahlgitter für Konvektionsöfen
Diese Gitter eignen sich für Memmert Öfen. Memmert™ Edelstahlgitter für Konvektionsöfen zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion aus und sind entsprechend Ihrer Anforderungen in verschiedenen Größen lieferbar.
Marke: Memmert™ E20165
113.94 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Verstärktes Gitter aus Edelstahl
- Für Konvektionsöfen
Spezifikation
Inkubatormodelle 110/160 | |
Gitter | |
490 x 370 mm Glastür | |
Edelstahl |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30