Learn More
Bochem™ Mikroskopiescheren aus Edelstahl
Aus Edelstahl. Bochem™ Mikroskopierscheren aus Edelstahl sind mit drei verschiedenen Griffausführungen lieferbar.
Marke:  Bochem™ 4080
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10112511
  • 8.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus Edelstahl
  • Drei Varianten: rund/rund, spitz/rund und spitz/spitz
Spezifikation
Spezifikation
Mikroskopschere
115 mm
Spitz/spitz
Gerade
Edelstahl
Dokumentation
Catalogs
Name des Produkts
Bochem™ Mikroskopiescheren aus Edelstahl > Länge/Spitzenform:115 mm/scharf/spitz