Learn More
Uvex™ 1 Sicherheitsschuh S 2
Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
Marke: Uvex™ 8544841
123.25 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
ESD-zertifiziert, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC | |
Slipper | |
41 | |
11 mm | |
Trainers | |
ESD Safety Shoe |
Schwarz | |
Microvelour | |
Composite | |
Unisex | |
No |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ 1 Sicherheitsschuh S 2 > Größe:41
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur