Learn More
Cole-Parmer™ SONOMETER DATALOGGER 30-130DB
Marke:  Cole-Parmer™ 50510-75
Artikelnummer. 11745878
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
ANSI and IEC 61672-1
Digital
0.1 dB
Data Logging Sound Level Meter
±1.4 dB
350 g
Name des Produkts
Cole-Parmer™ SONOMETER DATALOGGER 30-130DB > Weight: 350g