Learn More
Fisherbrand™ LDPE-Weithalsflaschen
6.08 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Polypropylen-Schraubverschlüsse
Beschreibung
Nicht graduiert, durchscheinend für bessere Sichtbarkeit
- Praktisch unzerbrechlich, aber besonders biegsam
- Chemisch beständig gegen die meisten schwachen und starken Säuren und organischen Lösungsmittel. Jedoch ist ein allmählicher Angriff durch starke Oxidationsmittel und einige Lösungsmittel möglich, die zum Aufweichen und Aufquellen führen können
- Maximale Betriebstemperatur 80 °C (176 °F) , Versprödungstemperatur -100 °C (-148 °F)
- Die Flaschen lassen sich mit Bestrahlung, Gas, EtO oder chemisch sterilisieren, sind jedoch nicht autoklavierbar
Spezifikation
2 oz., 60 ml | |
2 oz. | |
LDPE | |
28 mm | |
Ja | |
Nein | |
Flasche mit großer Öffnung | |
28 mm |
60 ml | |
Durchscheinend | |
Unsteril | |
ISO 13485:2003; QMI-SAI File Nr.1606319 und 1606321 | |
Nicht autoklavierbar | |
Weit | |
Polypropylen | |
Schraubkappe |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen