Learn More
Fisherbrand™ Porzellantiegel mit hoher Form
Benachrichtigungen:
Warnung: Die Aufwärm- und Abkühlgeschwindigkeit darf 200 °C pro Stunde nicht überschreiten. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 1100 °C
Beschreibung
Beständig gegen Temperaturen bis 1150 °C (2102 °F)
- Innen und außen lasiert, außer der Boden von außen und der Rand
Bestellinformation
Abdeckungen sind separat lieferbar
Spezifikation
Porzellan | |
1150°C | |
12 g | |
31mm | |
Tiegel |
Glasiert | |
2 mm | |
10mL | |
26mm |